Merck
26274
SGE Nadeln für Luer-Lock-Spritzen
needle size 22 ga, needle L × O.D. 51 mm × 0.71 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Kanülengröße
22 ga
Beschreibung
NLL-LC
Verpackung
pkg of 2 ea
Hersteller/Markenname
SGE 39895
Kanüle L × AD
51 mm × 0.71 mm
Fitting
luer lock
Allgemeine Beschreibung
SGE Needles, point style 3 have a 90° square tip with rounded and polished edge and are used for LC and HPLC valve injection and for general liquid dispensing.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54 -54 (2009)
Kevin Robards, P. E. Jackson, Paul A. Haddad
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 83-83 (2012)