Wichtige Dokumente
Z261297
Spritzenkanüle, Edelstahl 316, nicht stanzende Spitze
gauge 20, L 8 in.
Synonym(e):
Stainless steel needle
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Popper 9864
Länge
8 in.
Manometer
20
Allgemeine Beschreibung
Schliessen absolut dicht mit Plastik und Glas Luerkernen. Anschlüsse aus V4A Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z261297-1EA | 4061832530796 |