Merck
Z261289
Spritzenkanüle, Edelstahl 316, nicht stanzende Spitze
gauge 20, L 6 in.
Synonym(e):
316 Stainless Needle, Noncoring Needle
About This Item
UNSPSC-Code:
42142600
NACRES:
NB.03
Beschreibung
Micro-Mate Hub with 316 Stainless Steel Tubing
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Popper 9863
Länge
6 in.
Manometer
20
Allgemeine Beschreibung
Schliessen absolut dicht mit Plastik und Glas Luerkernen. Anschlüsse aus V4A Edelstahl.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z261289-1EA4061826668290