Z101362
Aldrich® Septumeinlass-Aufsatz mit Hahn
Plain, joint: ST/NS 19/22, PTFE stopcock
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
joint: ST/NS19/22
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Septum-Einlässe benötigen Septum Z10,072-2 oder Z12,435-4 sofern nicht mit * gekennzeichnet.
Verlinkung
Finden sie weiterführende Informationen über die Funktionsweise der Schraubverbindungen unter: Threaded Ground Glass Tutorial
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)