Z154407
Ace Trubore® PTFE-Rührerlager, 4-teilig
joint: ST/NS 24/40, fits shaft o.d., 10 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
Hersteller/Markenname
Ace Glass 806643
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Selbstzentrierende, dreiteilige Konstruktion: inneres Lager aus PTFE, schmiermittelfrei geeignet für Edelstahlschäfte und Drehzahlen bis zu 200U/Min, darüber nur mit Schmiermittel und Glasadapter mit Schliff. Beim Verkanten des Rührerschaftes dreht sich das innere Lager mit und vermeidet so ein Festfressen des Rührers. Die Drehrichtung kann jederzeit geändert werden. Nicht für Glasschäfte empfohlen.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)