Z126128
Ace Mineralöl-Blasenzähler
capacity 40 mL, inner tube O.D. 7 mm
Synonym(e):
bubblers, scientific bubblers
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Ace Glass 876214
Kapazität
40 mL
Innenschlauch AD
7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für Mineralöl, 40 mL Inhalt. Eintauchtiefe einstellbar
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z126128-1EA | 4061832347189 |