Z268747
Scienceware® Safe-Lab™ PTFE-Rührerlager
joint: ST/NS 24/40
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.72
Empfohlene Produkte
Materialien
Viton® O-ring
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F20320-1661
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
PTFE-Lager mit Viton O-Ringen. Klemmschraube zur Fixierung im Schliff. Komplett mit Klemmschraube und 2 PTFE-Einsätzen. Für 10 mm Glas-oder PTFEbeschichtete Rührerschäfte.
Rechtliche Hinweise
Safe-Lab is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Stopper-Loc is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z268747-1EA | 4061832262925 |