Merck
Z555614
Ace Trubore® PTFE-Rührerlager, 4-teilig
joint: ST/NS 34/45, fits shaft o.d., 10 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE
Verbindung
joint: ST/NS34/45
Leistungsmerkmale
fits shaft o.d. 10 mm
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8066-50
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
Selbstzentrierende, dreiteilige Konstruktion: inneres Lager aus PTFE, schmiermittelfrei geeignet für Edelstahlschäfte und Drehzahlen bis zu 200U/Min, darüber nur mit Schmiermittel und Glasadapter mit Schliff. Beim Verkanten des Rührerschaftes dreht sich das innere Lager mit und vermeidet so ein Festfressen des Rührers. Die Drehrichtung kann jederzeit geändert werden. Nicht für Glasschäfte empfohlen.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z555614-1EA4061832364216