Merck
Z400521
Ace Trubore® PTFE-Rührerbaugruppe
for flask size, 250 ‑ 500 mL, joint: ST/NS 24/40
About This Item
UNSPSC-Code:
41103800
NACRES:
NB.72
Materialien
glass
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Leistungsmerkmale
for flask size 250 ‑ 500 mL
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 8064-13
Durchm. × L
1 in. × 1 in.
Allgemeine Beschreibung
Präzisions PTFE-Lager, mit Lagerdurchmesser 10mm, Glasschaft mit Rührblattaufnahme und PTFE-Rührblatt.
Rechtliche Hinweise
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3