1.05721
TLC-Platten, Kieselgel 60
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
Kieselgel-60-DC-Platten
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
250 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
10-12 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Pressurized planar electrochromatography of DNS amino acids derivatives in silica gel and silanized silica gel systems with formic acid addition to the water mobile phase: In dieser Studie wird die Trennselektivität von Dansyl(DNS-)Derivaten von Aminosäuren unter Verwendung der druckbeaufschlagten Planar-Elektrochromatographie (PPEC) auf DC-Platten mit Kieselgel 60 aufgezeigt. Die Forschungsarbeit zeigt erhebliche Unterschiede in der Trennselektivität zwischen Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie (HPTLC) und PPEC-Systemen auf und hebt die elektrophoretischen Effekte im PPEC-System hervor (Chomicki und Dzido, 2021).
- Thin-layer chromatography of DNS amino acids derivatives in systems with silica gel and silanized silica gel plates: In diesem Artikel werden Untersuchungen zur Trennselektivität von DNS-Aminosäurederivaten auf Kieselgel-60-DC-Platten vorgestellt. In der Studie werden die Auswirkungen unterschiedlicher Konzentrationen von Acetonitril in der mobilen Phase auf die Trennleistung aufgezeigt, was wichtige Erkenntnisse zur Optimierung analytischer Techniken in der biochemischen Forschung liefert (Chomicki und Dzido, 2022).
- Determination of β-blocking receptor drugs in silica gel TLC systems with the mobile phase containing surfactant: In dieser Forschungsarbeit werden die Retention und Trennung von β-Blockern auf Kieselgel-60-DC-Platten unter Verwendung mobiler Phasen mit Tensiden untersucht. In der Studie werden die Auswirkungen der Tensidkonzentration auf die Zonenformeigenschaften untersucht, und es wird eine quantitative Analyse ausgewählter gelöster Stoffe durchgeführt, wobei die Umweltfreundlichkeit der Methode aufgrund des geringen Propanolverbrauchs hervorgehoben wird (Traczuk und Polak, 2022).
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74–0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 9,7–11,7 µm
Schichtdicke: 210–270 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
11–25
– Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 34–48
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 52–67
Trennzahl (Farbstofftest, lipophil): ≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent: Toluol (45 % rel. Feuchte)