Wichtige Dokumente
W362320
5-Ethyl-4-hydroxy-2-methyl-3(2H)-furanone
≥96%, natural (US), FG
Synonym(e):
Ethyl furanone, Homofuraneol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
botanical
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.510
Assay
≥96%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
berry; wine-like
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
InChIKey
QJYOEDXNPLUUAR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
183.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
84 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W362320-100G-K | 4061834368540 |
W362320-25G-K | 4061834423454 |
W362320-5G-K | 4061834359050 |