Merck
W379700
Sigma-Aldrich
4-Acetoxy-2,5-dimethyl-3(2H)furanon
≥95%, FG
Synonym(e):
Erdbeer-Acetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.16
FEMA-Nummer:
3797
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
13.099
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
caramel; brown; sweet
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 110
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.477 (lit.)
bp
243 °C (lit.)
Dichte
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
caramel; brown; sweet
SMILES String
CC1OC(C)=C(OC(C)=O)C1=O
InChI
1S/C8H10O4/c1-4-7(10)8(5(2)11-4)12-6(3)9/h4H,1-3H3
InChIKey
VPKIUOQJQJVLRW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)