Merck
W347507
Sigma-Aldrich
Trithioacetone
≥99%, FG
Synonym(e):
2,2,4,4,6,6-Hexamethyl-s-trithiane
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H18S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.43
FEMA-Nummer:
3475
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2334
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
15.009
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
berry; burnt; green; earthy; sulfurous
Qualität:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Biologische Quelle:
synthetic
Agentur:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.54 (lit.)
bp
105-107 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24 °C (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
berry; burnt; green; earthy; sulfurous
SMILES String
CC1(C)SC(C)(C)SC(C)(C)S1
InChI
1S/C9H18S3/c1-7(2)10-8(3,4)12-9(5,6)11-7/h1-6H3
InChIKey
NBNWHQAWKFYFKI-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 0.35-0.50 ppm
Sonstige Hinweise
Natural occurrence: Roast beef.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
206.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
97 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 24, 42-42 (1999)