Merck
W329118
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybuttersäure-Lacton
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
γ-Butyrolacton, γ-Hydroxybuttersäure-Lacton, 4-Butyrolacton, GBL
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.09
FEMA-Nummer:
3291
Beilstein:
105248
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
615
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
10.006
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
1.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Selbstzündungstemp.
851 °F
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
caramel; creamy; fatty; oily
SMILES String
O=C1CCCO1
InChI
1S/C4H6O2/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H2
InChIKey
YEJRWHAVMIAJKC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, 4-hydroxybutanoic acid lactone, CAS Registry Number 96-48-0.: Eine umfassende Sicherheitsbewertung von 4-Hydroxybutansäurelacton als Duftstoff, wobei das toxikologische Profil und die sichere Verwendungsmengen bewertet werden (API et al., 2019).
Biochem./physiol. Wirkung
Vorstufe von γ-Hydroxybuttersäure (GHB), blockiert die Dopaminfreisetzung.
Vorstufe von γ-Hydroxybuttersäure (GHB). Es blockiert die Freisetzung von Dopamin durch die Hemmung der Impulsleitung in dopaminergen Neuronen. Die Vorbehandlung mit γ-Butyrolacton ermöglicht den Nachweis einer autorezeptorvermittelten Dopaminausschüttung.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monica Blichowski et al.
Epilepsia, 56(7), 1081-1087 (2015-06-03)
Infantile spasms (or IS) is a catastrophic childhood epilepsy that is particularly prevalent in children with Down syndrome. Previously, we have shown that the Ts65Dn (Ts) mouse model of Down syndrome is a useful substrate upon which to develop an
Jagan N Thupari et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99(14), 9498-9502 (2002-06-13)
C75, a known inhibitor of fatty acid synthase is postulated to cause significant weight loss through decreased hypothalamic neuropeptide Y (NPY) production. Peripherally, C75, an alpha-methylene-gamma-butyrolactone, reduces adipose tissue and fatty liver, despite high levels of malonyl-CoA. To investigate this
Tezcan Guney et al.
Organic letters, 15(3), 613-615 (2013-01-18)
The total synthesis of paracaseolide A, a valuable cell-cycle progression inhibitor, was accomplished in 8 steps from known compounds, with 6.6% overall yield. The synthetic strategy creates strong potential for diversification.
Géraldine Le Goff et al.
Journal of natural products, 76(2), 142-149 (2013-02-08)
Three novel hydrazides, geralcins C-E (1-3), were isolated from Streptomyces sp. LMA-545, together with MH-031 and geralcins A and B. This unusual family of compounds was isolated from liquid-state and agar-supported fermentation using Amberlite XAD-16 solid-phase extraction during the cultivation
Samuel K Kutty et al.
Journal of medicinal chemistry, 56(23), 9517-9529 (2013-11-07)
Fimbrolides from marine algae have shown promising activity against quorum sensing (QS), a chief regulatory and communication system in bacteria controlling biofilm formation and virulence factor. Nitric oxide (NO) at sublethal concentration has also been reported to induce dispersal of