Merck
W209902
Sigma-Aldrich
Anisylalkohol
≥98%, FCC, FG
Synonym(e):
4-Methoxybenzylalkohol, p-Anisalkohol, Anisalkohol
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
FEMA-Nummer:
2099
Beilstein:
636654
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
66
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
2.128
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
259 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-25 °C (lit.)
Dichte
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
floral; sweet; vanilla
SMILES String
COc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5,9H,6H2,1H3
InChIKey
MSHFRERJPWKJFX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anisalkohol ist eine flüchtige aromatische Verbindung, die in Vanilleextrakten und Anisöl enthalten ist. Er wird als Geschmacksmittel und Aromazutat verwendet.
Anwendung
  • De Novo Biosynthesis of Anisyl Alcohol and Anisyl Acetate in Engineered Escherichia coli.: Diese Studie untersucht die Biosynthese von Anisylalkohol und Anisylacetat in genetisch modifizierten E. coli und unterstreicht das Potenzial für eine nachhaltige Produktion dieser Verbindungen. Die gentechnisch veränderten Bakterien zeigten eine effiziente Umwandlung von Substraten, was neue Möglichkeiten für biotechnologische Anwendungen in der Aroma- und Duftstoffindustrie eröffnet (Pan et al., 2023).
  • Aryl-alcohol Oxidase Involved in Lignin Degradation: A Mechanistic Study Based on Steady and Pre-steady State Kinetics and Primary and Solvent Isotope Effects with Two Alcohol Substrates.: Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wird die Rolle von Aryl-Alkoholoxidase beim Ligninabbau untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Kinetik des Enzyms und seiner Wechselwirkung mit Anisylalkohol. Die Ergebnisse liefern Einblicke in den biologischen Abbau von Lignin, was für die Biokraftstoffproduktion entscheidend ist (Ferreira et al., 2009).
  • First Evidence of Catalytic Mediation by Phenolic Compounds in the Laccase-induced Oxidation of Lignin Models.: In dieser Arbeit wird der erste Nachweis für phenolische Verbindungen erbracht, die die Laccase-katalysierte Oxidation von Ligninmodellen, einschließlich Anisylalkohol, vermitteln. Die Studie fördert das Verständnis der Ligninverwertung, die für die Entwicklung nachhaltiger Bioraffinerien wichtig ist (d′Acunzo und Galli, 2003).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 9-9 (1997)
Fenaroli G
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, 36-36 (1971)
Fragrance material review on anisyl alcohol
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S134-S139 (2012)
Burdock GA
Encyclopedia of Food and Color Additives, 1, 9-9 (1997)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W209902-10KG
W209902-25KG-K4061837799808
W209902-SAMPLE-K4061837502545
W209902-10KG-K4061837799785
W209902-1KG
W209902-25KG
W209902-SAMPLE
W209902-1KG-K4061837799792