Merck
W324000
Sigma-Aldrich
o-Toluolthiol
≥97%, FG
Synonym(e):
2-Methylbenzolethiol, o-Thiokresol
About This Item
Lineare Formel:
CH3C6H4SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.20
FEMA-Nummer:
3240
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2272
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.027
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.578 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
bacon; meaty; sulfurous
SMILES String
Cc1ccccc1S
InChI
1S/C7H8S/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChIKey
LXUNZSDDXMPKLP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, o-toluenethiol, CAS Registry Number 137-06-4.: In dieser Studie wurde eine Sicherheitsbewertung von o-Toluolthiol als Duftstoff durchgeführt. (API et al., 2024).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
145.4 °F
Flammpunkt (°C)
63 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)