Wichtige Dokumente
W366609
2,6-Dimethylthiophenol
≥95%, FG
Synonym(e):
2,6-Dimethylthiophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Assay
≥95%
Kann enthalten
≤50 ppm MTBE
Brechungsindex
n20/D 1.5749 (lit.)
bp
122 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
meaty; phenolic; sulfurous
SMILES String
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W366609-1KG | |
W366609-1KG-K | |
W366609-25G-K | 4061837820731 |
W366609-SAMPLE-K | 4061837537172 |
W366609-100G | |
W366609-100G-K | 4061837820724 |
W366609-25G | |
W366609-SAMPLE |