275468
2,5-Dimethylthiophenol
97%
Synonym(e):
2,5-Dimethylthiophenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5698 (lit.)
bp
126.3 °C/50 mmHg (lit.)
Dichte
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(C)c(S)c1
InChI
1S/C8H10S/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5,9H,1-2H3
InChIKey
NHAUBUMQRJWWAT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
181.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
83 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?