Merck
W353600
Sigma-Aldrich
Dimethyldisulfid
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
DMDS, Methyldisulfid
About This Item
Lineare Formel:
CH3SSCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.20
FEMA-Nummer:
3536
Beilstein:
1730824
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
2175
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
12.026
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
Qualität:
FG
Halal
Kosher
natural
Biologische Quelle:
broccoli
sugar cane
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
Biologische Quelle
broccoli
sugar cane
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdichte
3.24 (vs air)
Dampfdruck
22 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥98%
Selbstzündungstemp.
>572 °F
Expl.-Gr.
16 %
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
109 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Dichte
1.046 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
cabbage; onion; vegetable; sulfurous
SMILES String
CSSC
InChI
1S/C2H6S2/c1-3-4-2/h1-2H3
InChIKey
WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Upper respiratory tract
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)