Wichtige Dokumente
W274623
Dimethylsulfid
natural, ≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
DMS, Methylsulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
26.24 psi ( 55 °C)
7.79 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
402 °F
Expl.-Gr.
19.7 %
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.435 (lit.)
bp
38 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−98 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 7.28 g/L at 20 °C
ethanol: 95%, clear, colorless to faint yellow or tan (1mL/1mL)
Dichte
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
green; vegetable; sulfurous; tomato
SMILES String
CSC
InChI
1S/C2H6S/c1-3-2/h1-2H3
InChIKey
QMMFVYPAHWMCMS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
rat ... Maoa(29253) , Maob(25750)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-32.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-36 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W274623-100G | |
W274623-100G-K | 4061837516313 |
W274623-1KG-K | 4061838257253 |
W274623-25G-K | 4061838079954 |
W274623-1KG | |
W274623-25G | |
W274623-SAMPLE-K | 4061837516320 |
W274623-SAMPLE |