Wichtige Dokumente
W270733
6-Methyl-5-hepten-2-on
natural, ≥98%, FCC
Synonym(e):
6-methylhept-5-en-2-one, Methyl heptenone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Fragrance grade
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
FCC
Assay
≥98%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
73 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.858 g/mL at 20 °C
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
apple; musty; fruity
SMILES String
C\C(C)=C\CCC(C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h5H,4,6H2,1-3H3
InChIKey
UHEPJGULSIKKTP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Haftungsausschluss
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
132.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?