Wichtige Dokumente
W238104
Dihydrocoumarin
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
3,4-Dihydro-1-benzopyran-2-on, Benzodihydropyron, Hydrocumarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.556 (lit.)
bp
272 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24-25 °C (lit.)
Dichte
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
coconut; coumarin; sweet
SMILES String
O=C1CCc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H8O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-4H,5-6H2
InChIKey
VMUXSMXIQBNMGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Novel Dihydrocoumarins Induced by Radiolysis as Potent Tyrosinase Inhibitors.: Diese Forschung identifiziert neue Dihydrocoumarine, die durch die Radiolyse produziert werden, und zeigt ihr Potenzial als wirksame Tyrosinase-Inhibitoren, die in der Dermatologie und verwandten Gebieten eingesetzt werden könnten (Jeong et al., 2024). (Jeong et al., 2024).
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?