Wichtige Dokumente
W278220
Nonanal
natural, ≥98%, FG
Synonym(e):
Aldehyd-C9, Nonanal, Nonylaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
botanical
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Dampfdruck
~0.26 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥98%
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
93 °C/23 mmHg (lit.)
Dichte
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Organoleptisch
fatty; fresh; green; waxy; citrus
SMILES String
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
InChIKey
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?