Wichtige Dokumente
W200360
Acetaldehyd
≥99%, meets FCC analytical specification
Synonym(e):
Ethanal
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FCC analytical specification
Dampfdichte
1.52 (vs air)
Dampfdruck
14.63 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
365 °F
Expl.-Gr.
60 %
Brechungsindex
n20/D 1.332 (lit.)
pH-Wert
5 (20 °C)
bp
21 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−125 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; pungent; ethereal
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-38.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-38.89 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?