Merck
W234907
Sigma-Aldrich
Cyclohexylacetat
≥98%, FG
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOC6H11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.20
FEMA-Nummer:
2349
EG-Nummer:
CoE-Nummer:
217
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
9.027
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
musty; fruity; sweet
SMILES String
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
InChIKey
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cyclohexyl acetate is a monocyclic ester that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
58 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragrance material review on cyclohexyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S52-S55 (2008)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)