Wichtige Dokumente
246514
Cyclohexylacetat
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.439 (lit.)
bp
172-173 °C (lit.)
Dichte
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
InChIKey
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
58 °C - DIN 51758
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)