Wichtige Dokumente
8.00004
Sigma-Aldrich
Acetaldehyd
for synthesis
Synonym(e):
Acetaldehyd, Ethanal, Essigsäurealdehyd, Ethylaldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
44.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352114
EG-Index-Nummer:
200-836-8
NACRES:
NA.22
bp:
20.4 °C/1013 hPa
Qualität
for synthesis
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1006 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
140 °C
Expl.-Gr.
4-57 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH-Wert
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
20.4 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-123 °C
Übergangstemp.
flash point -20 °C
Dichte
0.78 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=CC
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChIKey
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetaldehyd ist eine anorganische Verbindung und eines der wichtigen Aldehyde. Acetaldehyd dient zur Produktion von Essigsäureanhydrid, Essigsäure, Celluloseacetat, Pyridin-Derivaten, Pentaerythritol, Peressigsäure und Terephthalsäure. Außerdem wird es als Lösungsmittel verwendet.
Anwendung
Acetaldehyd dient als Rohstoff zur Synthese von Acetal(1,1-dimetoxyethan) mit Smopex-101-Fasern als Katalysator.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Flächen%): ≥ 99,0 % (a/a)
Dichte (d 5°C/ 4°C): 0,798 - 0,801
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-38.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-38.89 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)