Merck
T30805
Sigma-Aldrich
Thioessigsäure
96%
Synonym(e):
TAA, TMA, Thioethansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3COSH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.12
Beilstein:
1733298
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
88-91.5 °C (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(S)=O
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Thioessigsäure (TAA) kann Folgendes durchlaufen:
  • Enantioselektive Addition an Nitroalkene, um in Gegenwart eines neuartigen Sulfinylharnstofforganokatalysators chirale 1,2-Aminothiolderivate zu bilden. Dieses Verfahren wurde bei der Synthese des Antimykotikums Sulconazol erfolgreich eingesetzt.
  • Asymmetrische Michael-Additionsreaktion mit Chalkonen in Gegenwart eines bifunktionellen Aminthioharnstoffkatalysators, um synthetisch nützliche Thioester zu bilden.
  • Asymmetrische 1,6-Konjugatsaddition mit para-Chinonmethiden in Gegenwart eines chiralen Phosphorsäurekatalysators, um chirale schwefelhaltige Verbindungen vom Typ Diphenylmethan zu bilden.
  • Kunjugataddition an Methacrylamide mit chiralen trans-2,5-bisubstituierten Pyrrolidinhilfsstoffen, um chirale β-Mercaptocarbonsäurederivate zu bilden.
Thioessigsäure ist ein Reagens zum Einbringen der Thiolgruppe in organische Moleküle.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Phosphoric Acid Catalyzed Asymmetric 1, 6?Conjugate Addition of Thioacetic Acid to para?Quinone Methides.
Dong N, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(4), 1460-1464 (2016)
Organocatalytic enantioselective Michael addition of thioacetic acid to enones.
Li Hao, et al.
Tetrahedron Letters, 47(18), 3145-3148 (2006)
Asymmetric induction in the conjugate addition of thioacetic acid to methacrylamides with chiral auxiliaries.
Kim B H, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 16(6), 1215-1220 (2005)
Christina Wedemeyer-Exl et al.
Organic & biomolecular chemistry, 5(13), 2119-2128 (2007-06-22)
The thiol-dependent methylation of heptamethyl cob(II)yrinate 8r with methyl iodide and methyl tosylate was explored under a variety of conditions. The interaction of the heptamethyl cob(II)yrinate with a variety of thiols was monitored prior to the addition of the methylating
Jianhua Ren
The journal of physical chemistry. A, 110(50), 13405-13411 (2006-12-15)
We studied the effects of polar groups on the gas-phase acidities of carboxylic acids experimentally and computationally. In this connection, the gas-phase acidities (DeltaH(acid), the enthalpy of deprotonation, and DeltaG(acid), the deprotonation free energy) of borane-complexed methylaminoacetic acid ((CH(3))2N(BH(3))CH(2)CO(2)H) and