Wichtige Dokumente
T28207
Thiobenzosäure
technical grade, 90%
Synonym(e):
Benzothioic acid, Benzoyl thiol, Monothiobenzoic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.605 (lit.)
bp
122 °C/30 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
15-18 °C (lit.)
Dichte
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6OS/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
UIJGNTRUPZPVNG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?