Wichtige Dokumente
T33006
(Phenylthio)-essigsäure
96%
Synonym(e):
Phenylmercaptoessigsäure, S-Phenylthioglykolsäure
About This Item
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
60-63 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChIKey
MOTOSAGBNXXRRE-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)