913286
Methoxypolyethylene epoxide
PEG average Mn 750
Synonym(e):
Epoxide PEG, mPEG-epoxide
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
semisolid
Mol-Gew.
PEG average Mn 750
average Mn 750 (by NMR)
Farbe
white to off-white
Ω-Ende
(epoxide)
α-Ende
methoxy
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: monofunctional
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)