Wichtige Dokumente
17763
(+)-Limonen-1,2-epoxid
mixture of cis/trans-isomers, ≥97.0% (sum of isomers, GC)
Synonym(e):
(+)-p-Mentha-1,8-dien-1,2-epoxid, (4R)-1,2-Epoxy-p-menth-8-en, (4R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen -1,2-epoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (sum of isomers, GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.467
Dichte
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=C)[C@@H]1CCC2(C)OC2C1
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9?,10?/m1/s1
InChIKey
CCEFMUBVSUDRLG-XNWIYYODSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?