Wichtige Dokumente
921459
trans-(+)-limonene oxide
Synonym(e):
(1S,4R,6R)-4-Isopropenyl-1-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptane
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
O1[C@@]2([C@H]1C[C@@H](CC2)C(=C)C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)8-4-5-10(3)9(6-8)11-10/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10+/m1/s1
InChIKey
CCEFMUBVSUDRLG-BBBLOLIVSA-N
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)