Merck
151572
Sigma-Aldrich
4-Nitrophenylacetonitril
98%
Synonym(e):
4-Nitro-benzylcyanid
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4CH2CN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.15
Beilstein:
388442
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
113-115 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
nitrile
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-6-5-7-1-3-8(4-2-7)10(11)12/h1-4H,5H2
InChIKey
PXNJGLAVKOXITN-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
4-Nitrophenylacetonitrile was used in the preparation of cyanostilbene.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
445. The kinetics of some fast reactions of 4-nitrobenzyl cyanide in solution at ?77?.
Caldin EF and Harbron E.
Journal of the Chemical Society, 2314-2319 (1962)