251976
2,4-Dichlor-1-naphthol
95%
Synonym(e):
2,4-Dichloro-α-naphthol, 2,4-Dichloro-1-naphthalenol, 2,4-Dichloronaphthol
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7.3 (vs air)
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
104-107 °C (lit.)
Löslichkeit
pyridine: soluble 5%, clear, colorless to dark yellow
Funktionelle Gruppe
chloro
SMILES String
Oc1c(Cl)cc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H6Cl2O/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,13H
InChIKey
HVLJEMXDXOTWLV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- spectrophotometric determination of arginine with previous modifications of the Sakaguchi reaction
- guanidinoacetate and guanidinosuccinate assay of urine, an indicator of kidney dysfunction
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?