Merck
SLW4500/06M
Pyrex® Square plastic feet
for 250 mL measuring cylinder
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4500/06M
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
polyethylene
Hersteller/Markenname
4500/06M
SciLabware
Allgemeine Beschreibung
For use with SLW3205 cylinders
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Manufactured from polyethylene
  • Replacement feet for PYREX® 3205 range of measuring cylinders.
  • Hexagonal foot shape
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW4500/06M-10EA4061832442341