SLW3590/02
Pyrex® Graduated Dropping funnel
with glass stopper, 100 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 3590/02
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass stopper
white graduation
Verbindung
joint 19/26
Leistungsmerkmale
graduations 2 mL
interchangeable glass key
Hersteller/Markenname
3590/02
SciLabware
Kapazität
100 mL
100 mL
Absperrhahnbohrung
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
- Complies with ISO 4800, Type 4
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- With double graduated scale showing approximate volume contained/dispensed
- Graduations in white enamel
- With interchangeable glass key
- Supplied with glass stopper
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)