Merck
Z548634
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonym(e):
funnel glass, glass funnel, glass funnels
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Höhe
320 mm
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zylindrische Form, mit PTFE-Hahn 2mm, ab 500mL Inhalt. Hahn 4mm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z548634-1EA4061837635779