Z231940
Duran® Becher
capacity 50 mL, Tall form
Synonym(e):
211161704
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass 3.3
Leistungsmerkmale
graduations
Hersteller/Markenname
DURAN®
Schott
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
H × AD
70 mm × 38 mm
Kapazität
50 mL
Allgemeine Beschreibung
Mit Ausgießer. Nach ISO 3819 und DIN 12331
Sonstige Hinweise
Browse all glass beakers
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z231940-1EA | 4061832798479 |
Z231940-10EA |