Merck
Z131059
Nalgene® graduierte Zylinder
volume 500 mL, accuracy: 2.6 mL, polymethylpentene
Synonym(e):
PMP cylinder, graduated PMP cylinder
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Materialien
polymethylpentene
Leistungsmerkmale
subdivision 5.0 mL
Verpackung
pack of 1 ea
case of 8 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3663-0500
Messbereich Volumen
500 mL, accuracy: 2.6 mL
Farbe
transparent
Allgemeine Beschreibung
Flüssigkeitsabweisend - der gesamte Inhalt kann entnommen werden (kalibriert auf TC/TD bei 20°C) Entspricht den Klasse B-Genauigkeitsanforderungen von ASTME 1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" und allen Anforderungen des ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". Keine Meniskusbildung. Eingeprägte Graduierung mit zusätzlicher Hauptmarkierung an der Rückseite für bessere Ablesbarkeit; großer Ausguß. Die Zylinder sind autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z131059-1EA4061832615790
Z131059-8EA4061832615806