Merck
Z131121
Nalgene® graduierte Zylinder
volume 1000 mL, accuracy: 5.0 mL, polypropylene
Synonym(e):
PP cylinder, graduated PP cylinder
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NB.43
Materialien
polypropylene
Leistungsmerkmale
subdivision 10.0 mL
Verpackung
pack of 1 ea
case of 6 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 3662-1000
Messbereich Volumen
1000 mL, accuracy: 5.0 mL
Farbe
translucent
Allgemeine Beschreibung
Flüssigkeitsabweisend - der gesamte Inhalt kann entnommen werden (kalibriert auf TC/TD bei 20°C) Entspricht den Klasse B-Genauigkeitsanforderungen von ASTME 1272 "Cylinder, Graduated, Laboratory, Glass" und allen Anforderungen des ISO Standard 6706 "Plastic Laboratory Ware-Graduated Measuring Cylinders". Keine Meniskusbildung. Eingeprägte Graduierung mit zusätzlicher Hauptmarkierung an der Rückseite für bessere Ablesbarkeit; großer Ausguß. Die Zylinder sind autoklavierbar
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)