22269-U
Valco® Precision Sampling Spritze, Serie A-2, abnehmbare Nadel
volume 50 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Synonym(e):
SPRITZE, PS-A-2, 50μL
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Beschreibung
Series A-2
Leistungsmerkmale
removable needle Series A2
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
VICI 050024
Kanüle L × AD × ID
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Volumen
50 μL
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Artikel
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.