GF98128109
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.025 mm, size 300 × 300 mm, clear amber
Synonym(e):
SU301025
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 981-281-09
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.025 mm
Farbe
clear amber
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98128109-1EA | 4061825071077 |
GF98128109-2EA | 4061825071084 |
GF98128109-5EA | 4061825071091 |