Merck
GF41434398
Polyethersulfone
(PES), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, clear amber
Synonym(e):
SU306311
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 414-343-98
Gewicht
100 g
Farbe
clear amber
Nominale Korngröße
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)