182443
Polysulfon
average Mn ~22,000 by MO, beads
Synonym(e):
Poly[oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene]
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
beads
pellets
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
1022 °F
Schmelzindex
6.5 g/10 min (343 °C/2.16 kg, ASTM D1238)
Mol-Gew.
average Mn ~22,000 by MO
Härte
69 (Rockwell M, ASTM D 785)
Brechungsindex
n20/D 1.633
Reduzierte Viskosität
0.43-0.46 dL/g, 0.2 % (w/v) in chloroform(25 °C)(lit.)
Übergangstemp.
Tg 190 °C
Dichte
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells