Merck
GF11185028
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.025 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Synonym(e):
SU301025
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 111-850-28
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.025 mm
Farbe
clear amber
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1