Wichtige Dokumente
428302
Polysulfon
average Mw ~35,000 by LS, average Mn ~16,000 by MO, pellets (Transparent)
Synonym(e):
Poly[oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene], Polysulfone resin
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
pellets (Transparent)
Qualitätsniveau
Selbstzündungstemp.
1022 °F
Schmelzindex
6.5 g/10 min (343°C/0.3 Mpa)
Mol-Gew.
average Mn ~16,000 by MO
average Mw ~35,000 by LS
Reduzierte Viskosität
0.37-0.39 dL/g, 0.2 % (w/v) in chloroform(25 °C)(lit.)
Dichte
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C15H16O2.C12H10O4S/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h3-10,16-17H,1-2H3;1-8,13-14H
InChIKey
ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
428302-100G | 4061832104836 |
428302-500G | 4061832104843 |
428302-5G |