Merck
GF34142903
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.5 mm, size 150 × 150 mm, clear amber
Synonym(e):
SU301300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 341-429-03
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.5 mm
Farbe
clear amber
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF34142903-1EA4061825054179
GF34142903-2EA4061825054186
GF34142903-5EA4061825054193