Merck
GF34595680
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
10m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonym(e):
CU075110
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 345-956-80
L × Durchm.
10 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)