GF19544867
Boron nitride
rod, 12.7 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
Synonym(e):
B 607920
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 195-448-67
Länge
100 mm
Durchmesser
12.7 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable